Principaux documents
CLS302210
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3022
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3022-10
tol. measuring range
0.1 mL
Volume
10 mL
Description générale
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.