CF0038
Difluoromethyl azide solution
(1.2 M in DME)
Synonyme(s) :
Azidodifluoromethane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
(1.2 M in DME)
Chaîne SMILES
[N-]=[N+]=NC(F)F
InChI
1S/CHF2N3/c2-1(3)5-6-4/h1H
Clé InChI
QPTUUTFPCXREEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
26.6 °F
Point d'éclair (°C)
-3 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.