CDS017896
2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9NO3S
Poids moléculaire :
235.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)-c2nc(cs2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3S/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)10-12-9(6-16-10)11(13)14/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
OIBLFOXWCGIRIQ-UHFFFAOYSA-N