CDS005908
3-[(e)-2-nitrovinyl]phenylboronic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8BNO4
Poids moléculaire :
192.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OB(O)c1cccc(\C=C\[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C8H8BNO4/c11-9(12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(13)14/h1-6,11-12H/b5-4+
Clé InChI
WBBJYMBZMJTILK-SNAWJCMRSA-N