Documents
C4753
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H
Clé InChI
MZPNQUMLOFWSEK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable