Documents
8.22293
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
2-(NO2)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
209-025-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
200 °C (Lit.)
Point d'ébullition
156 °C/20 hPa
Pf
43.5 °C
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
Clé InChI
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitrobenzaldehyde for synthesis. CAS No. 552-89-6, EC Number 209-025-3.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2