Documents
C112100
Sigma-Aldrich
cis,cis,cis,cis-1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
C5H6(CO2H)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]([C@@H]([C@@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O8/c10-6(11)2-1-3(7(12)13)5(9(16)17)4(2)8(14)15/h2-5H,1H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)/t2-,3+,4-,5+
Clé InChI
WOSVXXBNNCUXMT-VERZDPOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges