BR781029
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
volume 50 mL, round bottom, L × W 35 mm × 98 mm
Synonyme(s) :
Centrifuge tubes, Tubes
322,00 €
About This Item
322,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
round bottom
transparent tube
Description
RCF up to 20000g
Caractéristiques
RCF 20,000 × g
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 781029
L × l
35 mm × 98 mm
Volume
50 mL