BR144390
BRAND® stopper
red rubber, H 30 mm, top diam. 27 mm
Synonyme(s) :
Stoppers
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
red rubber
Conditionnement
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144390
Hauteur
30 mm
Diam. du fond
21 mm
Diam. de la partie supérieure
27 mm
Catégories apparentées
Description générale
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG