Principaux documents
BR114130
BRAND® culture tube, rimless
L × W 18 mm × 180 mm, thickness 0.8 mm
Synonyme(s) :
Culture tubes, Tubes
121 EA
37,30 €
37,30 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Changer de vue
121 EA
37,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.22
37,30 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Matériaux
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 900 × g
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 121 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 114130
L × l
18 mm × 180 mm
Capacité
18 mL
30 mL
Épaisseur
0.8 mm
Description générale
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
Caractéristiques et avantages
  • Excellent sample visibility
  • Good chemical resistance
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG