ALD00220
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n20/D 1.453
Densité
1.596 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
FS(C1=C(F)C(F)=C(F)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H2F4O2S/c7-3-1-2-4(13(10,11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
Clé InChI
QSTVOESYDQCSJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
216.0 °F
Point d'éclair (°C)
102.22 °C
Articles
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.