Principaux documents
A74602
Sigma-Aldrich
3-Aminophenyl sulfone
97%
Synonyme(s) :
3,3′-Sulfonyldianiline
About This Item
Formule linéaire :
(H2NC6H4)2SO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
powder
Pf
170-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Aminophenyl sulfone is an amine based curing agent that facilitates the formation of heat resistant epoxy based adhesive system. It has an amine hydrogen equivalent weight of 62.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Studies on the adhesive properties of solid elastomer-modified novolac epoxy resin.
Gouri C, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 20(4), 305-314 (2000)
Effects of the structure of the aromatic curing agent on the cure kinetics of epoxy networks.
Grillet AC, et al.
Polymer, 30(11), 2094-2103 (1989)