Principaux documents
A63805
Sigma-Aldrich
Cyclopropanemethylamine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
(Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C3H5CH2NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.58
Beilstein:
3906936
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
crystals
Pf
200 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCC1CC1
InChI
1S/C4H9N.ClH/c5-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
HXSNGAHNYZBZTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3