Documents
A46005
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
130-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1nc(N)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H6ClN3S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable