A36301
Allyltriethoxysilane
97%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
78 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5H,1,6-9H2,2-4H3
Clé InChI
UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup