934852
Probe kit
Four line
Synonyme(s) :
4-line probe kit
About This Item
Produits recommandés
probe size
3
Description
Max current: 0.5A
Coating: Au
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Largeur × L
1 mm × 5 mm , Line
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)