Principaux documents
929557
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-Thiazol-5-yl-13C3) monophosphate hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4C8H19Cl2N4O4PS
Poids moléculaire :
421.22
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable