Documents
924539
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrimethoxysilane
≥95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H13F17O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
31201707
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OC)OC
InChI
1S/C13H13F17O3Si/c1-31-34(32-2,33-3)5-4-6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)10(22,23)11(24,25)12(26,27)13(28,29)30/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
HJIMAFKWSKZMBK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable