Principaux documents
917346
1,3,5-Trimethoxy-13C3-benzene
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C6H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.17
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH3]OC1=CC(O[13CH3])=CC(O[13CH3])=C1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3