Documents
91415
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsiloxy)methyl chloride
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
(Chloromethoxy)triisopropylsilane, TOMCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H23ClOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](OCCl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H23ClOSi/c1-8(2)13(9(3)4,10(5)6)12-7-11/h8-10H,7H2,1-6H3
Clé InChI
SYZFQLUYDBIQCR-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Fluoride-labile 2′-O-protecting group for RNA oligonucleotide synthesis
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
S. Eppacher et al.
Helvetica Chimica Acta, 87, 3004-3004 (2004)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 82, 1753-1753 (1999)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)