Documents
87308
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammonium hexafluorophosphate
≥97.0% (gravimetric)
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)4CH2]4N(PF6)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (gravimetric)
Forme
powder
Impuretés
≤0.05% halides (as bromide)
Pf
135-138 °C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.F6P/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
KWQQUBRLECVPFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Robert Biczak et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(4), 567-573 (2017-02-16)
This study investigated the effects of four structurally different quaternary ammonium salts (QASs), i.e., tetrabutylammonium tetrafluoroborate [TBA][BF