Documents
860239
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Methioninol
98%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Amino-4-methylthio-1-butanol, (S)-2-Amino-4-methylmercapto-1-butanol, L-Methioninol
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CH2CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.23
Numéro Beilstein :
2231656
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
crystals
Activité optique
[α]21/D −12.7°, c = 1.4 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.5216 (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NOS/c1-8-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
Clé InChI
MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Danielle V Miller et al.
Microbiology (Reading, England), 164(7), 969-981 (2018-06-08)
The methionine salvage pathway (MSP) is critical for regeneration of S-adenosyl-l-methionine (SAM), a widely used cofactor involved in many essential metabolic reactions. The MSP has been completely elucidated in aerobic organisms, and found to rely on molecular oxygen. Since anaerobic