Principaux documents
858455
Sigma-Aldrich
3-Isobutyl-1-méthylxanthine
99%
Synonyme(s) :
1-Méthyl-3-isobutylxanthine, 3,7-Dihydro-1-méthyl-3-(2-méthylpropyl)-1H-purine-2,6-dione, 3-Isobutyl-1-méthyl-2,6(1H,3H)-purinedione, IBMX
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Beilstein:
247859
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
99%
Pf
200-201 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Application
Potent inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase.
Actions biochimiques/physiologiques
L′augmentation du taux d′AMPc, résultant de l′inhibition de la phosphodiestérase par l′IBMX, active la PKA, ce qui provoque une diminution de la prolifération, une hausse de la différenciation et l′induction de l′apoptose. L′IBMX inhibe la libération, induite par la phényléphrine, de 5-hydroxytryptamine par les cellules épithéliales neuroendocrines de la muqueuse des voies respiratoires (CI50 : 1.3 μM). L′IBMX sert aussi d′antagoniste du récepteur de l′adénosine. Il a été montré que l′IBMX inhibe les canaux ioniques de la jonction neuromusculaire, des cellules GH3 et des cellules des muscles lisses vasculaires. L′IBMX induit la libération de calcium à partir des réserves intracellulaires des neurones sensoriels.
L′augmentation du taux d′AMPc, résultant de l′inhibition de la phosphodiestérase par l′IBMX, active la PKA, ce qui provoque une diminution de la prolifération, une hausse de la différenciation et l′induction de l′apoptose. L′IBMX inhibe la libération, induite par la phényléphrine, de 5-hydroxytryptamine par les cellules épithéliales neuroendocrines de la muqueuse des voies respiratoires (CI50 : 1.3 μM). L′IBMX sert aussi d′antagoniste du récepteur de l′adénosine. Il a été montré que l′IBMX inhibe les canaux ioniques de la jonction neuromusculaire, des cellules GH3 et des cellules des muscles lisses vasculaires. L′IBMX induit la libération de calcium à partir des réserves intracellulaires des neurones sensoriels.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
X Pan et al.
Biochemical pharmacology, 48(4), 827-835 (1994-08-17)
The interaction between selective inhibitors of 3',5'-cyclic-nucleotide phosphodiesterase (PDE) III (cyclic GMP inhibited phosphodiesterase) and selective inhibitors of PDE IV (Ro 20-1724 inhibited phosphodiesterase) to attenuate fetal bovine serum-stimulated incorporation of [3H]thymidine into DNA and cell proliferation was studied in
D M Essayan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 153(8), 3408-3416 (1994-10-15)
Cyclic nucleotide phosphodiesterase (PDE) enzymes are felt to play a role in the regulation of inflammatory responses through their effects on cAMP. In this study, we investigated the effects of nonselective and isozyme selective PDE inhibitors on the proliferative responses
The next generation of phosphodiesterase inhibitors: structural clues to ligand and substrate selectivity of phosphodiesterases.
David T Manallack et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(10), 3449-3462 (2005-05-13)
Ryan D Rose et al.
Theriogenology, 79(1), 142-148 (2012-10-30)
Physical removal of mammalian cumulus-oocyte complexes (COCs) from ovarian follicles results in spontaneous resumption of meiosis, largely because of a decrease in cAMP concentrations, causing asynchrony between cytoplasmic and nuclear maturation and decreased oocyte developmental competence. The aim of this
Masayoshi Higuchi et al.
Stem cells and development, 22(6), 878-888 (2012-10-03)
Both reactive oxygen species (ROS) and Forkhead box O (FOXO) family transcription factors are involved in the regulation of adipogenic differentiation of preadipocytes and stem cells. While FOXO has a pivotal role in maintaining cellular redox homeostasis, the interactions between