Principaux documents
809578
Sigma-Aldrich
TBAF(pTol3COH)2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H80FNO2
Poids moléculaire :
866.28
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
136-141 °C
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC(C1=CC=C(C)C=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C)C=C3.OC(C4=CC=C(C)C=C4)(C5=CC=C(C)C=C5)C6=CC=C(C)C=C6.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
InChI
1S/2C22H22O.C16H36N.FH/c2*1-16-4-10-19(11-5-16)22(23,20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h2*4-15,23H,1-3H3;5-16H2,1-4H3;1H/q;;+1;/p-1
Clé InChI
BWOIZLRULLMREE-UHFFFAOYSA-M
Application
Nucleophilic fluorinating reagent is a more convenient crystalline solid for handling and storage compared to tetrabutylammonium fluoride hydrate (Aldrich 241512). As reported by Engle and Gouverneur, these solids display comparable reactivity on similar substrates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable