Principaux documents
804916
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Bromophenyl)vinylboronic acid MIDA ester
Synonyme(s) :
MIDA084
1 G
73,20 €
73,20 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
73,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13BBrNO4
Poids moléculaire :
337.96
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
73,20 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
218-223 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H13BBrNO4/c1-16-8-12(17)19-14(20-13(18)9-16)7-6-10-2-4-11(15)5-3-10/h2-7H,8-9H2,1H3/b7-6+
Clé InChI
DGIULDYIMUHJCF-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable