Documents
804428
Sigma-Aldrich
Tetrapropylphosphonium bromide
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H28BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.23
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder and chunks
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
221-226 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
CCC[P+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
InChI
1S/C12H28P.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SMGSPBKMKYMJPQ-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable