802905
Corticosterone-9,11,12,12-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(CO)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1/i10D2,17D,19D
Clé InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HECNVQIESA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable