Documents
802425
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,10-phenanthroline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H7BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
160-165 °C
Chaîne SMILES 
BrC1=NC2=C(N=CC=C3)C3=CC=C2C=C1
InChI
1S/C12H7BrN2/c13-10-6-5-9-4-3-8-2-1-7-14-11(8)12(9)15-10/h1-7H
Clé InChI
ZRJUDAZGVGIDLP-UHFFFAOYSA-N
Application
Brominated phenanthroline can be synthesized via a method reported by Baran and coworkers using a two-step protocol through N-Oxide formation using m-CBPA (Aldrich 273031) and bromination using TBAB (Sigma-Aldrich 426288) and p-Toluenesulfonic anhydride (Aldrich 259764).
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable