Principaux documents
799173
Sigma-Aldrich
Dimethyl-di(methacroyloxy-1-ethoxy)silane
>90.0%
Synonyme(s) :
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1′-[(dimethylsilylene)bis(oxy-2,1-ethanediyl)] ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H24O6Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.42
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
>90.0%
Forme
liquid
Contient
50-500 ppm Phenothiazine as inhibitor
Densité
1.046 at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C(OCCO[Si](C)(C)OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=C
InChI
1S/C14H24O6Si/c1-11(2)13(15)17-7-9-19-21(5,6)20-10-8-18-14(16)12(3)4/h1,3,7-10H2,2,4-6H3
Clé InChI
OWETURSZOBVTAD-UHFFFAOYSA-N
Application
UV curable silane based cross-linkers for preparation of methyl methacrylate hydrogels for medical devices.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Synthesis and Characterization of Star Polymers and Cross-Linked Star Polymer Model Networks Containing a Novel, Silicon-Based, Hydrolyzable Cross-Linker
Themistou E and Patrickios CS.
Macromolecules, 37(18), 6734-6743 (2004)