Principaux documents
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
250 MG
31,40 €
31,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
31,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3FN2O4 · xH2O
Poids moléculaire :
174.09 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,40 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
Clé InChI
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable