Principaux documents
793868
Sigma-Aldrich
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-azetidinone
95%
Synonyme(s) :
1-(p-Tosyl)azetidin-3-one, N-Tosyl-3-azetidinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
147-152 °C
Groupe fonctionnel
ketone
sulfonamide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(13,14)11-6-9(12)7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
YRVBXEVVGIQJOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Protected azetidinone has shown to be a versatile building block in the formation of functionalized spirocyclic oxetanes by the Carreira group.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.