792578
Methyl 1-Boc-azetidine-3-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
1-tert-Butyl 3-methyl azetidine-1,3-dicarboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452
Densité
1.072 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1C(OC)=O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-5-7(6-11)8(12)14-4/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
SECFRXGVLMVUPD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Certificats d'analyse (COA)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.