790184
Sodium 1-(trifluoromethyl)cyclopropanesulfinate
Synonyme(s) :
Baran TFCS-Na Reagent
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Pf
287-292 °C
Chaîne SMILES
[O-]S(C1(CC1)C(F)(F)F)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H5F3O2S.Na/c5-4(6,7)3(1-2-3)10(8)9;/h1-2H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
IZLDENBRBYPDNY-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Simple Sulfinate Synthesis Enables C-H Trifluoromethylcyclopropanation
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.