Documents
767794
Sigma-Aldrich
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
103-106 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable