761389
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphine)
97%
Synonyme(s) :
(R)-Xyl-Garphos™
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +94.0°, c = 0.5% in dichloromethane
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
InChI
1S/C48H52O4P2/c1-29-13-30(2)18-39(17-29)53(40-19-31(3)14-32(4)20-40)45-27-37(49-9)25-43(51-11)47(45)48-44(52-12)26-38(50-10)28-46(48)54(41-21-33(5)15-34(6)22-41)42-23-35(7)16-36(8)24-42/h13-28H,1-12H3
Clé InChI
IDNKFBDRZBLTFQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable