Principaux documents
760129
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
99% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4Br2N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99% (GC)
Forme
solid
Pf
135-140 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1c(Br)sc(Br)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4Br2N2O4S/c5-3-1(7(9)10)2(8(11)12)4(6)13-3
Clé InChI
AHGHPBPARMANQD-UHFFFAOYSA-N
Application
This monomer is useful in the Pd catalyzed Stille coupling to make conjugated thiophene oligomers or co-oligomers. The corresponding amine(s) can be obtained by subsequent reduction.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable