Documents
758205
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole
95%
Synonyme(s) :
4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
59-64 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
InChI
1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2
Clé InChI
MRMGJMGHPJZSAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable