Principaux documents
749095
Sigma-Aldrich
N-(2-Carboxyethyl)glycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH215NHCH2CO2H
Poids moléculaire :
148.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c7-4(8)1-2-6-3-5(9)10/h6H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/i6+1
Clé InChI
GAUBNQMYYJLWNF-PTQBSOBMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable