Principaux documents
748285
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
96%
Synonyme(s) :
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
1 G
65,00 €
65,00 €
Tarif130,00 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
65,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,00 €
Tarif130,00 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.617
Densité
1.098 at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
Clé InChI
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable