Principaux documents
741272
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
95%
500 MG
35,40 €
35,40 €
Tarif70,80 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
35,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5HCl2F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,40 €
Tarif70,80 €Économiser 50 %
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
45-50 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-1-2(5(8,9)10)4(7)12-11-3/h1H
Clé InChI
FCAYXJJTFRBHIQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable