740942
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystals
Chaîne SMILES
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
Clé InChI
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.