Principaux documents
740861
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane-7-oxide
97%
Synonyme(s) :
1,3,5-Triaza-7-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 7-oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12N3OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.15
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
280-290 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=P12CN3CN(CN(C3)C1)C2
InChI
1S/C6H12N3OP/c10-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h1-6H2
Clé InChI
BPHLLGJNQPYNDP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable