73900
N-Nitrosodiphenylamine
technical, ≥97.0% (N)
Synonyme(s) :
Diphénylnitrosamine, N-nitroso-N-phénylaniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Pureté
≥97.0% (N)
Forme
solid
Pf
65-66 °C
Chaîne SMILES
O=NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
UBUCNCOMADRQHX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Urinary bladder
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable