Principaux documents
737232
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
38-43 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1cnc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c1-4-2-11-5(3-10-4)6(7,8)9/h2-3H,1H3
Clé InChI
XZOKPWSKJRCLQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F
Point d'éclair (°C)
48.9 °C