Documents
736538
Sigma-Aldrich
Diethyl vinyl orthoformate
97%
Synonyme(s) :
(Diethoxymethoxy)ethene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.401
Densité
0.822 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)OC=C
InChI
1S/C7H14O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
AOYJISNQMSDAHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
64.0 °F
Point d'éclair (°C)
17.8 °C