Principaux documents
731757
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester
>97%
Synonyme(s) :
9-Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
>97%
Forme
solid
Pf
115-120 °C
Chaîne SMILES 
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C20H24BNO2/c1-6-22-17-10-8-7-9-15(17)16-13-14(11-12-18(16)22)21-23-19(2,3)20(4,5)24-21/h7-13H,6H2,1-5H3
Clé InChI
WZHQDHUWGUPVQF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.