Documents
723932
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
97%
Synonyme(s) :
(2-Diphenylphosphino)phenol, (o-Diphenylphosphino)phenol, (o-Hydroxyphenol)diphenylphosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
142-150 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19H
Clé InChI
HGHOYIFINVBZKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Preparation of hydroxy(phosphinoxy)biphenyls
  • Formation of ethylene copolymers
  • Copolymerization of ethylene with linear olefins
  • Silylation of aryl halides
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable