Principaux documents
723568
Sigma-Aldrich
Potassium pyridine-4-trifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4BF3KN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
45-50 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccncc1
InChI
1S/C5H4BF3N.K/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
Clé InChI
SLPOSOZRTRIRQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Organotrifluoroborate involved in:
  • Cross-coupling with unactivated alkyl halides
  • C-O activation of phenol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.9 °F
Point d'éclair (°C)
60.5 °C
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.