Principaux documents
722707
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)furan hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
3-Furylmethanamine hydrochloride, 3-Furylmethylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7NO ·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
103-106 °C
Chaîne SMILES 
NCC1=COC=C1.Cl
InChI
1S/C5H7NO.ClH/c6-3-5-1-2-7-4-5;/h1-2,4H,3,6H2;1H
Clé InChI
PINLLYKDLREDNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable