Principaux documents
722480
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylphenol
95%
10 G
251,00 €
251,00 €
Disponible pour expédition le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
251,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
251,00 €
Disponible pour expédition le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
75-80 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
OONJCAWRVJDVBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable